Stampa…
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27276-1G OR27276-5G OR27276-25G
APOSOR27276-1GEA 21.9 EUR
APOSOR27276-1G APOSOR27276-5G APOSOR27276-25G
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
Formula: C₄H₁₁ClN₂
Punto di fusione: 159…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173787
CAS Number: 22007-68-7