Stampa…
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR27224-1G OR27224-250MG OR27224-5G
APOSOR27224-1GEA 154 EUR
APOSOR27224-1G APOSOR27224-250MG APOSOR27224-5G
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₉H₇ClN₂O
Punto di ebollizione: 142…144 °C/0,8mmHg
Punto di fusione: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00512786
CAS Number: 1822-94-2