Stampa…
Benzamidoxime
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N'-Hydroxybenzimidamide, Benzamide oxime
OR27223-5G OR27223-1G OR27223-10G
APOSOR27223-5GEA 21.9 EUR
APOSOR27223-5G APOSOR27223-1G APOSOR27223-10G
Benzamidoxime
Benzamidoxime
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di fusione: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031485
CAS Number: 613-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III