Stampa…
3-Chloro-2-thenoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2721-5G OR2721-1G
APOSOR2721-5GEA 31.9 EUR
APOSOR2721-5G APOSOR2721-1G
3-Chloro-2-thenoic acid 98%
3-Chloro-2-thenoic acid
Formula: C₅H₃ClO₂S
Punto di fusione: 185…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043888
CAS Number: 59337-89-2