Stampa…
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27201-25G OR27201-5G OR27201-100G
APOSOR27201-25GEA 31.9 EUR
APOSOR27201-25G APOSOR27201-5G APOSOR27201-100G
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Formula: C₄H₈N₂
Punto di fusione: 122…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053010
CAS Number: 57297-29-7