Stampa…
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 4-tert-Butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-Butyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4-(dimethylethyl)benzene, 1,2-Diamino-4-tert-butylbenzene
OR27181-1G OR27181-250MG OR27181-5G
APOSOR27181-1GEA 29 EUR
APOSOR27181-1G APOSOR27181-250MG APOSOR27181-5G
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Peso molecolare: 164.25 g/mol
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052695
CAS Number: 68176-57-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III