Stampa…
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-2,6-dichloropyridine
OR27160-1G OR27160-500MG OR27160-5G
APOSOR27160-1GEA 51 EUR
APOSOR27160-1G APOSOR27160-500MG APOSOR27160-5G
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
Formula: C₆H₂Cl₂N₂
Peso molecolare: 172,9995 g/mol
Punto di fusione: 96…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173784
CAS Number: 32710-65-9