Stampa…
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27159-1G OR27159-5G OR27159-10G
APOSOR27159-1GEA 121 EUR
APOSOR27159-1G APOSOR27159-5G APOSOR27159-10G
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
Formula: C₇H₄ClNO₂
Punto di fusione: 215…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00125033
CAS Number: 61977-29-5