Stampa…
Salicylohydroxamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27156-100G OR27156-25G
APOSOR27156-100GEA 136 EUR
APOSOR27156-100G APOSOR27156-25G
Salicylohydroxamic acid
Salicylohydroxamic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di fusione: 177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002110
CAS Number: 89-73-6
EINECS: 201-934-3