Stampa…
Methyl-5-chlorosalicylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-chloro-2-hydroxybenzoate
OR27154-100G OR27154-25G OR27154-500G
APOSOR27154-100GEA 78.6 EUR
APOSOR27154-100G APOSOR27154-25G APOSOR27154-500G
Methyl-5-chlorosalicylate 98%
Methyl-5-chlorosalicylate
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,60 g/mol
Punto di fusione: 44…50 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016461
CAS Number: 4068-78-4
EINECS: 223-778-5