Stampa…
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Pyridine,4-(bromomethyl)-2,6-dichloro-, 4-bromomethyl-2,6-dichloropyridin, 4-(Bromomethyl)-2,6-dichloropyridine
OR27145-1G OR27145-5G
APOSOR27145-1GEA 132 EUR
APOSOR27145-1G APOSOR27145-5G
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Formula: C₆H₄BrCl₂N
Peso molecolare: 240,909 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C/0,2mmHg
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052637
CAS Number: 175204-45-2
UN: 3261
ADR: 8,III