2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆Cl₂N₂ Punto di fusione: 82…83 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052631 CAS Number: 91591-63-8 |