Stampa…
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR27085-1G OR27085-5G OR27085-10G
APOSOR27085-1GEA 234 EUR
APOSOR27085-1G APOSOR27085-5G APOSOR27085-10G
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide 95+%
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinamide
Formula: C₈H₉ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067869
CAS Number: 140413-44-1