Stampa…
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27079-5G OR27079-1G
APOSOR27079-5GEA 345 EUR
APOSOR27079-5G APOSOR27079-1G
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Punto di fusione: 213…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052275
CAS Number: 56891-69-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III