Stampa…
Ethyl acetopyruvate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27077-25G OR27077-5G
APOSOR27077-25GEA 71.2 EUR
APOSOR27077-25G APOSOR27077-5G
Ethyl acetopyruvate 97%
Ethyl acetopyruvate
Formula: C₇H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 101…103 °C/12mmHg
Punto di fusione: 16…18 °C
Densità: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009124
CAS Number: 615-79-2