Stampa…
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine-4-carbonyl chloride
OR27043-10G OR27043-5G OR27043-1G
APOSOR27043-10GEA 364 EUR
APOSOR27043-10G APOSOR27043-5G APOSOR27043-1G
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride 95%
2,6-Dichloroisonicotinoyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃NO
Peso molecolare: 210,45 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C/15mmHg
Punto di fusione: 25 °C
Densità: 1,537 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052639
CAS Number: 42521-08-4
UN: 3265
ADR: 8,III