Stampa…
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-methylnicotinonitrile, 2,6-dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine
OR27041-100G OR27041-25G OR27041-250G
APOSOR27041-100GEA 118 EUR
APOSOR27041-100G APOSOR27041-25G APOSOR27041-250G
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 187,03 g/mol
Punto di fusione: 108…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052633
CAS Number: 875-35-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III