Stampa…
N-(2,3-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27025-1G OR27025-10G OR27025-5G
APOSOR27025-1GEA 29.2 EUR
APOSOR27025-1G APOSOR27025-10G APOSOR27025-5G
N-(2,3-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
N-(2,3-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Formula: C₈H₆Cl₃NO
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 33560-47-3