Stampa…
4-tert-Butyl-2,6-dimethylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-2,6-dimethylaniline
OR27022-1G OR27022-5G
APOSOR27022-1GEA 80 EUR
APOSOR27022-1G APOSOR27022-5G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylaniline 98%
4-tert-Butyl-2,6-dimethylaniline
Formula: C₁₂H₁₉N
Peso molecolare: 177,29 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052181
CAS Number: 42014-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III