Stampa…
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Bromophenyl)-2-chloroacetamide, N1-(4-bromophenyl)-2-chloroacetamide
OR26967-10G OR26967-5G
APOSOR26967-10GEA 187 EUR
APOSOR26967-10G APOSOR26967-5G
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Formula: C₈H₇BrClNO
Peso molecolare: 248,5043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018903
CAS Number: 2564-02-5