Stampa…
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2695-1G OR2695-5G OR2695-10G
APOSOR2695-1GEA 168 EUR
APOSOR2695-1G APOSOR2695-5G APOSOR2695-10G
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₃
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05257026
CAS Number: 5367-65-7