Stampa…
2-(4-Chlorophenyl)indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-1H-indole
OR26909-1G OR26909-5G
APOSOR26909-1GEA 34.8 EUR
APOSOR26909-1G APOSOR26909-5G
2-(4-Chlorophenyl)indole
2-(4-Chlorophenyl)indole
Formula: C₁₄H₁₀ClN
Punto di fusione: 205…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047159
CAS Number: 1211-35-4