Stampa…
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2687-1G OR2687-5G
APOSOR2687-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2687-1G APOSOR2687-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Punto di fusione: 102…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01941301
CAS Number: 69999-16-2