Stampa…
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR26859-1G OR26859-25G OR26859-5G
APOSOR26859-1GEA 62.5 EUR
APOSOR26859-1G APOSOR26859-25G APOSOR26859-5G
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Punto di ebollizione: 164 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219927
CAS Number: 139937-37-4
UN: 3261
ADR: 8,III