Stampa…
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Squaric acid dibutylester, Dibutyl squarate, 3,4-Dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobutene-3,4-dione
OR26858-25G OR26858-5G
APOSOR26858-25GEA 125 EUR
APOSOR26858-25G APOSOR26858-5G
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formula: C₁₂H₁₈O₄
Peso molecolare: 226,27 g/mol
Punto di ebollizione: 155…158 °C
Densità: 1,047 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037150
CAS Number: 2892-62-8