Stampa…
2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2,6-dibromoaniline, 1-Amino-4-chloro-2,6-dibromobenzene
OR26854-100G OR26854-25G
APOSOR26854-100GEA 90.2 EUR
APOSOR26854-100G APOSOR26854-25G
2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
2,6-Dibromo-4-chloroaniline
Formula: C₆H₄Br₂ClN
Peso molecolare: 285,37 g/mol
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051750
CAS Number: 874-17-9