Stampa…
Ethyl-2-bromobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-bromobenzoate, 2-Bromobenzoic acid ethyl ester
OR26844-25G OR26844-5G OR26844-100G
APOSOR26844-25GEA 24.8 EUR
APOSOR26844-25G APOSOR26844-5G APOSOR26844-100G
Ethyl-2-bromobenzoate
Ethyl-2-bromobenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229.07 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C
Densità: 1.443 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015443
CAS Number: 6091-64-1
EINECS: 228-034-3