Stampa…

Methyl-2-bromobenzoate 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromobenzoate

OR26843-100G OR26843-500G
APOSOR26843-100GEA 58.2 EUR
APOSOR26843-100G APOSOR26843-500G
Methyl-2-bromobenzoate 98%
Methyl-2-bromobenzoate
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di ebollizione: 252 °C
Densità: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016328
CAS Number: 610-94-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR