Stampa…
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR26842-1G OR26842-250MG OR26842-500MG
APOSOR26842-1GEA 171 EUR
APOSOR26842-1G APOSOR26842-250MG APOSOR26842-500MG
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
Formula: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128244
CAS Number: 5542-60-9