Stampa…
2-Bromobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
OR26841-25G OR26841-5G OR26841-100G
APOSOR26841-25GEA 51 EUR
APOSOR26841-25G APOSOR26841-5G APOSOR26841-100G
2-Bromobenzoyl chloride
2-Bromobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄BrClO
Peso molecolare: 219,46 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C
Punto di fusione: 44477 °C
Densità: 1,679 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000655
CAS Number: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8,II