3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₆O₄ Punto di fusione: 55…57 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00101316 CAS Number: 5222-73-1 |