Stampa…
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR26825-25G OR26825-5G
APOSOR26825-25GEA 55.1 EUR
APOSOR26825-25G APOSOR26825-5G
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formula: C₈H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 94…95 °C/0,1mmHg
Densità: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001333
CAS Number: 5231-87-8