Stampa…
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Furo[3,4-c]pyridine-1,3-dione
OR26823-25G OR26823-5G OR26823-1G OR26823-10G OR26823-50G
APOSOR26823-25GEA 304 EUR
APOSOR26823-25G APOSOR26823-5G APOSOR26823-1G APOSOR26823-10G APOSOR26823-50G
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Formula: C₇H₃NO₃
Peso molecolare: 149,11 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C/3mmHg
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010680
CAS Number: 4664-08-8