Stampa…

5-Chloroanthranilic acid 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Amino-5-chlorobenzoic acid

OR26820-100G OR26820-25G OR26820-500G
APOSOR26820-100GEA 19 EUR
APOSOR26820-100G APOSOR26820-25G APOSOR26820-500G
5-Chloroanthranilic acid 98%
5-Chloroanthranilic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di fusione: 208…213 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007838
CAS Number: 635-21-2
EINECS: 211-230-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR