Stampa…
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylbenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR26818-1G OR26818-5G
APOSOR26818-1GEA 87.3 EUR
APOSOR26818-1G APOSOR26818-5G
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₇H₆N₂S
Peso molecolare: 150,2009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126471
CAS Number: 1457-92-7