Stampa…
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR26811-25G OR26811-5G
APOSOR26811-25GEA 459 EUR
APOSOR26811-25G APOSOR26811-5G
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₇N₃O₂
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174276
CAS Number: 113053-50-2