Stampa…
Methyl-3,4-diaminobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR26800-100G OR26800-25G OR26800-5G
APOSOR26800-100GEA 200 EUR
APOSOR26800-100G APOSOR26800-25G APOSOR26800-5G
Methyl-3,4-diaminobenzoate 98%
Methyl-3,4-diaminobenzoate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 105…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017098
CAS Number: 36692-49-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III