5-Bromonicotinoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₃BrClNO Punto di fusione: 72…74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173853 CAS Number: 39620-02-5 UN: 3261 ADR: 8,II |