Stampa…
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-DL-Ser-OEt·HCl, DL-serine ethyl ester hydrochloride
OR26790-1G OR26790-5G OR26790-25G
APOSOR26790-1GEA 14.7 EUR
APOSOR26790-1G APOSOR26790-5G APOSOR26790-25G
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₃·HCl
Peso molecolare: 169,61 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067544
CAS Number: 3940-27-0