2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
Formula:
C₆H₉NOS Peso molecolare: 143.21 g/mol Punto di ebollizione: 135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005339 CAS Number: 137-00-8 Merck Index: 12,06208 |