Boc-L-cyclopropylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₇NO₄ Punto di fusione: 79 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06659132 CAS Number: 155976-13-9 |