Stampa…
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)ethanone
OR26752-10G OR26752-1G OR26752-5G
APOSOR26752-10GEA 90.2 EUR
APOSOR26752-10G APOSOR26752-1G APOSOR26752-5G
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195,18 g/mol
Punto di fusione: 97…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017023
CAS Number: 6277-38-9
EINECS: 228-476-7