Stampa…
L-tert-Leucinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-tert-Leucinol, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanol
OR26748-10G OR26748-5G
APOSOR26748-10GEA 170 EUR
APOSOR26748-10G APOSOR26748-5G
L-tert-Leucinol 98%
L-tert-Leucinol
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,19 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 30…34 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192250
CAS Number: 112245-13-3