Stampa…
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole, 4-(4-Methoxyphenyl)thiazol-2-amine
OR26726-1G OR26726-250MG
APOSOR26726-1GEA 17.6 EUR
APOSOR26726-1G APOSOR26726-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Formula: C₁₀H₁₀N₂OS
Peso molecolare: 206,27 g/mol
Punto di fusione: 206…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00170663
CAS Number: 2104-04-3