Stampa…
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
OR26691-100G OR26691-25G OR26691-500G
APOSOR26691-100GEA 94.5 EUR
APOSOR26691-100G APOSOR26691-25G APOSOR26691-500G
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 263…265 °C
Punto di fusione: 112…115 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008747
CAS Number: 498-02-2