Stampa…
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Acetyl-6-aminoindoline
OR2669-1G OR2669-5G
APOSOR2669-1GEA 68.4 EUR
APOSOR2669-1G APOSOR2669-5G
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Punto di fusione: 182…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00056021
CAS Number: 62368-29-0