Stampa…
1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2666-1G OR2666-5G
APOSOR2666-1GEA 422 EUR
APOSOR2666-1G APOSOR2666-5G
1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Punto di fusione: 159…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00203537
CAS Number: 51501-31-6