Stampa…
2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR2664-1G OR2664-5G
APOSOR2664-1GEA 63.8 EUR
APOSOR2664-1G APOSOR2664-5G
2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669594
CAS Number: 1012084-56-8