Stampa…
4-Nitrochalcone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitrobenzylidenacetophenone
OR26594-25G OR26594-5G
APOSOR26594-25GEA 93.1 EUR
APOSOR26594-25G APOSOR26594-5G
4-Nitrochalcone
4-Nitrochalcone
Formula: C₁₅H₁₁NO₃
Peso molecolare: 253,26 g/mol
Punto di fusione: 162…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007382
CAS Number: 1222-98-6