Stampa…
6-Methyluracil
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 4-Methyluracil, 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
OR26591-1KG OR26591-500G
APOSOR26591-1KGEA 141 EUR
APOSOR26591-1KG APOSOR26591-500G
6-Methyluracil
6-Methyluracil
Formula: C₅H₆N₂O₂
Peso molecolare: 126,11 g/mol
Punto di fusione: 318 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006028
CAS Number: 626-48-2